Documenti
L457019
N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXO-2-(2-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H19N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.415
Numero MDL:
Altre note