Documenti
L456551
N-(4-ETHYLPHENYL)-2-(2-(4-METHYLBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.371
Numero MDL:
Altre note