Documenti
L450502
(1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H15FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.32
Numero MDL:
Altre note