Documenti
L445800
5-((4-METHOXYANILINO)METHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H16N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.396
Numero MDL:
Altre note