Documenti
L444014
2-[(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]METHYL}-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H26N4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.695
Numero MDL:
Altre note