Documenti
L442992
2-((4-ALLYL-5-((PHENYLTHIO)ME)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-1-(4-BR-PH)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H18BrN3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.418
Numero MDL:
Altre note