Documenti
L442488
2-((4-ALLYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.472
Numero MDL:
Altre note