Documenti
L442410
2-((4-(4-METHOXYPHENYL)-5-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.434
Numero MDL:
Altre note