Documenti
L442135
2-IMINO-3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H27N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
493.589
Numero MDL:
Altre note