Documenti
L442089
1-ETHYL-2-IMINO-3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H18N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.455
Numero MDL:
Altre note