Documenti
L438138
2-[(3Z)-3-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.58
Numero MDL:
Altre note