Documenti
L437018
(5Z)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-(4-METHYLBENZYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H20FN3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
485.606
Numero MDL:
Altre note