Documenti
L432091
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H34N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.626
Numero MDL:
Altre note