Documenti
L426822
1-ALLYL-N-CYCLOPENTYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H23N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.45
Numero MDL:
Altre note