Documenti
L424692
(2Z)-2-{[3-(3-FLUORO-4-PROPOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-6-PHENYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H22FN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.604
Numero MDL:
Altre note