Documenti
L421103
2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1-PROPYL-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H25N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.465
Numero MDL:
Altre note