Documenti
L420069
2-METHOXYETHYL (2E)-7-METHYL-3-OXO-2-[(2E)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.582
Numero MDL:
Altre note