Documenti
L415448
2-{[4-ALLYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15Cl2N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.323
Numero MDL:
Altre note