Documenti
L414581
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H25N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.53
Numero MDL:
Altre note