Documenti
L413259
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-[(3-ETHYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N4O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.615
Numero MDL:
Altre note