Documenti
L412732
2-((3-CHLOROBENZYL)THIO)-3-ETHYL-5,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H17ClN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.919
Numero MDL:
Altre note