Documenti
L410942
2,6-DIMETHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-PYRAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.483
Numero MDL:
Altre note