Documenti
L406333
2-{[4-AMINO-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H21N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.476
Numero MDL:
Altre note