Key Documents
L405728
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H18ClN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.936
Numero MDL:
Altre note