Documenti
L404764
3-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H15FN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.387
Numero MDL:
Altre note