Key Documents
L404713
3-(5-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13FN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.36
Numero MDL:
Altre note