Documenti
L404586
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.414
Numero MDL:
Altre note