Documenti
L401692
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H28BrN3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.553
Numero MDL:
Altre note