Documenti
L387290
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C34H34N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.66
Numero MDL:
Altre note