Documenti
L386847
4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H22Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.405
Numero MDL:
Altre note