Documenti
L370673
1-((E)-{2-[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-NAPHTHYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H23ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.959
Numero MDL:
Altre note