Documenti
L365076
2-METHYL-3-NITRO-N'-(5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H11N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.296
Numero MDL:
Altre note