Documenti
L364762
BENZYL 6-[(E)-2-(2-METHOXYPHENYL)ETHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H24N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.545
Numero MDL:
Altre note