Documenti
L364053
[3-AMINO-6-(4-BROMOPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H11BrF4N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.296
Numero MDL:
Altre note