Key Documents
L362093
METHYL 2-{[(3-METHYL-1-BENZOFURAN-2-YL)CARBONYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.416
Numero MDL:
Altre note