Documenti
L359734
N-CYCLOHEXYL-2-IMINO-1-ISOPROPYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H25N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.466
Numero MDL:
Altre note