Documenti
L359297
2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-N-(1-PHENYLETHYL)-1-PROPYL-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H25N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.499
Numero MDL:
Altre note