Documenti
L353140
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(2-ETHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H34N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.582
Numero MDL:
Altre note