Documenti
L352667
4-[4-(BENZYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-5-(4-HYDROXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.573
Numero MDL:
Altre note