Documenti
L348996
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H34N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.582
Numero MDL:
Altre note