Documenti
L344435
N-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-METHYL-1-PHENYL-1H-THIENO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H14N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.435
Numero MDL:
Altre note