Documenti
L341649
6-(2-METHYLPHENYL)-7-(4-METHYLPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H22N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.491
Numero MDL:
Altre note