Documenti
L341207
5-(3-FLUOROPHENYL)-2-(2-FURYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.353
Numero MDL:
Altre note