Documenti
L337951
2-HYDROXY-N'-{6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANOYL}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21N3O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.611
Numero MDL:
Altre note