Documenti
L333980
2-[(5E)-5-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.446
Numero MDL:
Altre note