Documenti
L315478
N'-[(E)-(2-CHLORO-5-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H16Cl2N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.392
Numero MDL:
Altre note