Documenti
L315257
3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H25N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.578
Numero MDL:
Altre note