Documenti
L314498
6-AMINO-4-(2-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-1-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H17ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.837
Numero MDL:
Altre note