Key Documents
L298107
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H31BrN4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
635.52
Numero MDL:
Altre note