Documenti
L293466
1-(4-FLUOROPHENYL)-2-({5-[(4-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15FN2O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.523
Numero MDL:
Altre note